Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófilo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLLHC13NL
409.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.40000kg
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa de IC Millex™ no estériles:- Con certificación para cromatografía de iones
- Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
Especificaciones
Natural | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
0,45 μm | |
LH | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
7 bares (100 psi) | |
Luer Slip macho | |
113 °F | |
45 °C | |
10 mL | |
0,83 in | |
1,3 cm | |
1,3 cm |
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | |
LH hidrófilo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
0,65 cm2 | |
<25 µl | |
Luer-Lok™ hembra | |
100 | |
100Pack | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa | |
21,1 mm | |
2,1 cm | |
13 mm |