Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófilo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
248.00€ - 2855.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Temperatura máx. (métrico) | de 45 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Estilo de salida | Código de filtro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Estilo de salida | Código de filtro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10044470
|
Merck
SLLHR04NL |
4,0 mm | Luer Slip macho, escalonado | LH | 100Pack |
248.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10166082
|
Merck
SLLHC13NL |
13 mm | Luer Slip macho | LH | 100Pack |
439.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10022193
|
Merck
SLLHH13NK |
13 mm | deslizamiento Luer macho | LH | 1000Pack |
2855.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10288282
|
Merck
SLLHC25NS |
25 mm | Luer Slip macho | LH | 50Pack |
377.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16339055
|
Merck
SLCR033NB |
33 mm | Luer Slip macho | LCR | 250 |
1110.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10298230
|
Merck
SLCR013NK |
13 mm | Luer Slip macho | LCR | 1000Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10379730
|
Merck
SLCR013NL |
13 mm | Luer Slip macho | LCR | 100Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10636151
|
Merck
SLCRT13NL |
13 mm | Salida de tubo | LCR | 100Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Amplia compatibilidad química. Elija esta opción para la filtración de soluciones acuosas y orgánicas. Baja unión de proteínas
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
de 45 °C |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas |