Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófilo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLCR033NB
1030.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa de IC Millex™ no estériles:- Con certificación para cromatografía de iones
- Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
Especificaciones
Azul claro | |
Chemistry: PTFE/Material del dispositivo: PP | |
0,45 μm | |
LCR | |
Preparación de muestras analíticas | |
PP | |
8,6 bares (125 psi) | |
250 | |
Filtro de jeringa Millex | |
27 mm | |
33 mm |
Sí | |
PTFE hidrófilo Millex-LCR | |
No estéril | |
4,5 cm2 | |
< 80 µl | |
Hidrófilo | |
Luer Slip macho | |
de 45 °C | |
<100 ml | |
33 mm |