Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófilo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLCRT13NL
Detalles adicionales : Peso : 1.47420kg
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa de IC Millex™ no estériles:- Con certificación para cromatografía de iones
- Bajo nivel de extraíbles de IC, lo que optimiza los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip
Especificaciones
Natural | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
0,65 cm2 | |
< 25 µl | |
Luer-Lock™ hembra | |
Salida de tubo | |
de 45 °C | |
< 10 ml | |
13 mm |
Sí | |
0,45 μm | |
LCR | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
7 bares (100 psi) | |
100Pack | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |