Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos basados en células
Ofrecemos formatos que permiten realizar una amplia gama de ensayos funcionales basados en células y de organismos completos
1865.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Membrana | Policarbonato |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Estireno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10256102
|
Merck
MAMIC3S10 |
3 μm |
1865.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10486892
|
Merck
MAMIC5S10 |
5 μm |
1865.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10755614
|
Merck
MAMIC8S10 |
8 μm |
1865.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Ideales para ensayos de viabilidad y proliferación celulares, migración, invasión y quimiotaxia. El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.'
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Estireno | |
Estéril | |
Migración, invasión y quimiotaxia |
Policarbonato | |
Transparente | |
96 | |
Cultivo tisular |