Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos basados en células
Ofrecemos formatos que permiten realizar una amplia gama de ensayos funcionales basados en células y de organismos completos
Marca:  Merck MAMIC5S10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10486892
  • 1865.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideales para ensayos de viabilidad y proliferación celulares, migración, invasión y quimiotaxia. El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
96
Cultivo tisular
Migración, invasión y quimiotaxia
Policarbonato
5 μm
Estireno
Estéril
0,28 cm2
10/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos basados en células > Micrófono multipantalla; 10/paquete; 5.μ0 m.