Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia no estériles, LDPE transparente
Evitan la contaminación cruzada. Las pipetas de transferencia no estériles, transparentes y de LDPE Fisherbrand™ están fabricadas con un plástico flexible y a prueba de roturas, y se han diseñado para reemplazar las pipetas Pasteur de vidrio. Hay disponibles pipetas graduadas y no graduadas en una amplia gama de tamaños y estilos, incluidos jumbo, tallo delgado y extra largo.
Marca: Fisherbrand™ 13459108
Beschreibung
- Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
- El vástago flexible se dobla para extraer muestras de tubos estrechos o pequeños
- Superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión
- Pipetas de plástico blando fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico
- No estériles, transparentes y totalmente reciclables
Spezifikation
LDPE | |
No | |
Estándar | |
4 ml | |
Pipeta de transferencia |
50 | |
500 Paq. | |
Gota de 33 μl | |
150 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.