Learn More
Merck Placas de filtro de malla MultiScreen™ con placas de recepción de 96 pocillos
Ideal para la detección de objetivos y otras aplicaciones que evalúan nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como el modelo in vivo
Marca: Merck MANMN6010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La placa de 96pocillos y la bandeja receptora de 96pocillos encajan juntas para proporcionar un sistema completo para cultivar, probar y leer los resultados del ensayo en un protocolo de un solo paso. Simplemente transfiera parásitos, nematodos u otros organismos multicelulares a los pocillos, trate con el compuesto diana y mida la migración de los organismos.
- Proporcionar un sistema listo para usar para ensayos que midan parálisis, citotoxicidad y muerte de organismos multicelulares
- Ópticamente transparente para su uso con un microscopio de imagen u otro análisis microscópico
- Se puede recubrir con una capa fina de agar IF necesario
- También se ha demostrado que es útil como célula de alto rendimiento Tamices antes del análisis celular en un analizador FACS™
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Estireno | |
No estéril | |
Cribado de organismos completos |
Malla de nailon | |
60 μm | |
Malla MultiScreen | |
96 | |
0,28cm2 | |
10/paq. |