Learn More
Merck Placas de filtro de malla MultiScreen™ con placas de recepción de 96 pocillos
Ideal para la detección de objetivos y otras aplicaciones que evalúan nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como el modelo in vivo
800.00€ - 935.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Membrana | Malla de nailon |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Estireno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11704694
|
Merck
MANM10010 |
100 μm |
935.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10517285
|
Merck
MANMN2010 |
20 μm |
800.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714694
|
Merck
MANMN4010 |
40 μm |
800.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724694
|
Merck
MANMN6010 |
60 μm |
800.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La placa de 96 pocillos y la bandeja receptora de 96 pocillos encajan juntas para ofrecer un sistema completo para cultivar, analizar y leer resultados de ensayo en un protocolo de un solo paso. Sólo tiene que transferir los parásitos, los nematodos u otros organismos multicelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto objetivo y medir la migración de los microorganismos.
- Proporcione un sistema listo para usar para ensayos que miden la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos multicelulares
- Ópticamente transparentes para su uso con un microscopio de adquisición de imágenes u otros análisis microscópicos
- Se pueden recubrir con una fina capa de agar, si es necesario
- También han demostrado ser útiles como filtros de células de alto rendimiento antes de los análisis celulares en un analizador FACS™
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Estireno | |
No estéril | |
10/paq. |
Malla de nailon | |
Transparente | |
96 | |
Cribado de organismos completos |