Learn More
Merck Placas de filtro MultiScreen™ Solvinert
Optimizadas para aplicaciones de descubrimiento de fármacos. Las placas de filtro EMD Millipore MultiScreen™ Solvinert son compatibles con disolventes y cuentan con un exclusivo diseño de una pieza. Las placas de 96 pocillos están disponibles en formato de pocillos profundos (2 ml) (con o sin prefiltro) y en formato estándar (500 μl), con membranas hidrófobas o hidrófilas.
Marca:  Merck MSRPN0410
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031863
  • 605.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La placa base de poliolefina transparente ofrece una amplia compatibilidad con disolventes
  • El diseño de una sola pieza elimina las fugas y permite incubaciones prolongadas
  • Bajo nivel de unión y bajos extraíbles
  • Aceptan muestras acuosas y no acuosas con membranas hidrófobas o hidrófilas resistentes químicamente
  • Las membranas de politetrafluoroetileno cuentan con poros de 45 μl
  • Automatización compatible
  • Disponibles en formato de pocillo profundo de 96 pocillos (2 ml) (con o sin prefiltro) y formato estándar (500 μl)
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
Copolímero de poliolefina
No estéril
Limpieza y síntesis en fase sólida, precipitación de proteínas en placa, recuperación de muestras tras disociación de compuestos en placa, síntesis de péptidos
10/paq.
8,55 cm
PTFE hidrófobo
0,45 μm
Placa MultiScreen Solvinert
96
0,28cm2
10/paq.
1,28 cm
1,44 cm
Certificados
Ver productos accesorios