Learn More
Merck Placas de filtro MultiScreen™ Solvinert
Optimizadas para aplicaciones de descubrimiento de fármacos. Las placas de filtro EMD Millipore MultiScreen™ Solvinert son compatibles con disolventes y cuentan con un exclusivo diseño de una pieza. Las placas de 96 pocillos están disponibles en formato de pocillos profundos (2 ml) (con o sin prefiltro) y en formato estándar (500 μl), con membranas hidrófobas o hidrófilas.
605.00€ - 2900.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Color | Transparente |
Material | Copolímero de poliolefina |
Código de producto | Marca | Membrana | Altura (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Membrana | Altura (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10184123
|
Merck
MDRPN0410 |
PTFE hidrófobo | 4,07 cm | 10/paq. |
1260.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10307083
|
Merck
MDRLN0410 |
PTFE hidrófilo | 4,07 cm | 10/paq. |
1260.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10245943
|
Merck
MSRLN0410 |
PTFE hidrófilo | 1,46 cm | 10/paq. |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10478603
|
Merck
MSRLN0450 |
PTFE hidrófilo | 1,46 cm | 50 |
2715.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10031863
|
Merck
MSRPN0410 |
PTFE hidrófobo | 1,44 cm | 10/paq. |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10114323
|
Merck
MSRPN0450 |
PTFE hidrófobo | 1,46 cm | 50 |
2900.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La placa base de poliolefina transparente ofrece una amplia compatibilidad con disolventes
- El diseño de una sola pieza elimina las fugas y permite incubaciones prolongadas
- Bajo nivel de unión y bajos extraíbles
- Aceptan muestras acuosas y no acuosas con membranas hidrófobas o hidrófilas resistentes químicamente
- Las membranas de politetrafluoroetileno cuentan con poros de 45 μl
- Automatización compatible
- Disponibles en formato de pocillo profundo de 96 pocillos (2 ml) (con o sin prefiltro) y formato estándar (500 μl)
Especificaciones
Estándar | |
0,45 μm | |
Copolímero de poliolefina | |
No estéril | |
1,28 cm |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Limpieza y síntesis en fase sólida, precipitación de proteínas en placa, recuperación de muestras tras disociación de compuestos en placa, síntesis de péptidos | |
8,55 cm |