Learn More
Merck Placas de filtro MultiScreen™ Solvinert
Optimizadas para aplicaciones de descubrimiento de fármacos. Las placas de filtro EMD Millipore MultiScreen™ Solvinert son compatibles con disolventes y cuentan con un exclusivo diseño de una pieza. Las placas de 96 pocillos están disponibles en formato de pocillos profundos (2 ml) (con o sin prefiltro) y en formato estándar (500 μl), con membranas hidrófobas o hidrófilas.
Marca: Merck MSRLN0410
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- La placa base de poliolefina transparente ofrece una amplia compatibilidad con disolventes
- El diseño de una sola pieza elimina las fugas y permite incubaciones prolongadas
- Bajo nivel de unión y bajos extraíbles
- Aceptan muestras acuosas y no acuosas con membranas hidrófobas o hidrófilas resistentes químicamente
- Las membranas de politetrafluoroetileno cuentan con poros de 45 μl
- Automatización compatible
- Disponibles en formato de pocillo profundo de 96 pocillos (2 ml) (con o sin prefiltro) y formato estándar (500 μl)
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
0,28cm2 | |
10/paq. | |
1,28 cm | |
1,46 cm |
PTFE hidrófilo | |
0,45 μm | |
Copolímero de poliolefina | |
No estéril | |
Limpieza y síntesis en fase sólida, precipitación de proteínas en placa, recuperación de muestras tras disociación de compuestos en placa, síntesis de péptidos | |
10/paq. | |
8,55 cm |