Learn More
Merck PureProteome™ Protein A Magnetic Bead System
Eliminate variability and maximize recovery. Unlike conventional methods, which require centrifugation and careful aspiration, these beads are isolated using a magnetic rack. This allows for the total removal of buffers for complete recovery of beads and no sample dilution.
Marca: Merck LSKMAGA02
Requires : Gradilla Magna Grip™, de ocho pocillos (n.ºde referencia 20-400)
Descripción
- Enlace 1,5 a 3,5 μg de IgG de conejo por μl de suspensión
- Más de 6 veces de la capacidad de unión de las gránulos magnéticos competitivos
- Eliminación total de tampones sin pérdida de muestra para una consistencia resultados
- Los gránulos se inmovilizan en segundos
- Opción económica
- Tamaño de partícula: 10 μm
- No recomendado para la inmunoprecipitación de cromatina (CHIP)
Ensayos de depleción de suero e inmunoprecipitación
Especificaciones
De 1,5 a 2,5 μg/μl | |
10 μm | |
Depleción del suero, inmunoprecipitación |
De 2 °C a 8 °C | |
2 x 1 ml | |
Sistema de partículas magnéticas de proteína A |
A menos que se indique lo contrario en el catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto(s), nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.