Learn More
Merck PureProteome™ Protein A Magnetic Bead System
Eliminate variability and maximize recovery. Unlike conventional methods, which require centrifugation and careful aspiration, these beads are isolated using a magnetic rack. This allows for the total removal of buffers for complete recovery of beads and no sample dilution.
429.00€ - 1325.00€
Especificaciones
Propiedad de unión | De 1,5 a 2,5 μg/μl |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Tamaño de partículas | 10 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Depleción del suero, inmunoprecipitación |
Tipo | Sistema de partículas magnéticas de proteína A |
Requires: Gradilla Magna Grip™, de ocho pocillos (n.ºde referencia 20-400)
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11730343
|
Merck
LSKMAGA10 |
10 mL |
1325.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710353
|
Merck
LSKMAGA02 |
2 x 1 ml |
429.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bind 1.5 to 3.5μg of Rabbit IgG per μL of suspension
- More than 6x the binding capacity of competitive magnetic beads
- Total removal of buffers with no sample loss for consistent results
- Beads are immobilized in seconds
- Economical
- Particle size: 10μm
- Not recommended for Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Especificaciones
De 1,5 a 2,5 μg/μl | |
10 μm | |
Sistema de partículas magnéticas de proteína A |
De 2 °C a 8 °C | |
Depleción del suero, inmunoprecipitación |
A menos que se indique lo contrario en el catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto(s), nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.