Learn More
Merck Accesorios de acero inoxidable
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
Marca:  Merck XX4204709
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10460103
  • 86.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el soporte de filtro XX4404700
Filtro de acero inoxidable, Depende del tipo de filtro utilizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acero inoxidable
Pantalla de soporte, filtro de 47 mm de diámetro, acero inoxidable
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm
No estéril
Stirred Cell Support Screen