Learn More
Merck Accesorios de acero inoxidable
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
54.00€ - 592.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10729591
|
Merck
XX4404703 |
Back-pressure Screen | Acero inoxidable |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10673012
|
Merck
XX4304701 |
O-Ring | Silicona |
195.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419532
|
Merck
XX4504704 |
Filter Support Screen | Pantalla de acero inoxidable |
486.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10029810
|
Merck
XX4404702 |
HP Support Screen | Acero inoxidable con revestimiento de PTFE |
592.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10634552
|
Merck
XX4204708 |
Back-pressure Screen | PP relleno de vidrio |
484.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10460103
|
Merck
XX4204709 |
Stirred Cell Support Screen | Acero inoxidable |
86.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10741263
|
Merck
5614 |
Underdrain Screen | Acero inoxidable (316) |
54.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La presión diferencial depende del tipo de filtro utilizado
- Todos los soportes de filtro se pueden esterilizar en autoclave con los filtros colocados cuando se utilizan pantallas de soporte con revestimiento de PTFE
- El soporte de acero inoxidable de 47 mm está equipado con una pantalla de soporte de contrapresión
- El soporte de acero inoxidable de alta presión de 47 mm está equipado con una pantalla de soporte de filtro ascendente para la protección de contrapresión del filtro
Estándar de 47 mm
- Juntas: Silicona
- Área de filtración: 13.8 cm2
- Diámetro del prefiltro: 22 mm
- Presión máxima de entrada: 19 bar
- Entrada/salida: NPT de 1/4 pulg
- Diám. × Al: 7.6 × 2.7 cm
- Juntas: Fluoroelastómero
- Área de filtración: 9.6 cm2
- Diámetro del prefiltro: 42/47 mm
- Presión máxima de entrada: 689 bar
- Entrada/salida: Hembra de 7/16 pulg-20 (UNF-3B)
- Diám. × Al: 8.6 × 4.4 cm
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm | |
No estéril |