Learn More
Merck Accesorios de acero inoxidable
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
Marca: Merck XX4404703
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el soporte de filtro XX4404700Filtro de acero inoxidable, † Depende del tipo de filtro utilizado.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Back-pressure Screen |
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm | |
No estéril | |
47 mm |
Título del producto
Merck Accesorios de acero inoxidable > Pantalla de contrapresión
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido