Learn More
Merck Unidad de filtro estéril Steripak™-GP
Flujo rápido y alto rendimiento
Marca:  Merck SPGPM10RJ
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10594512
  • 266.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Flujo rápido y alto rendimiento
Las unidades de filtro Steripak-GP están diseñadas para la filtración a mayor escala y accionada por presión de medios de cultivo tisular con o sin suero. Son de un solo uso y no se pueden esterilizar en autoclave. Las unidades de filtro están disponibles en dos tamaños; la unidad más pequeña puede filtrar hasta 10 l y la más grande hasta 20 l. Ambos tamaños utilizan la membrana Millipore Express de 0,22 µm con un nivel bajo de unión de proteínas y flujo rápido. Todas las unidades tienen una campana de llenado integral para utilizar la parte superior del frasco y un orificio de ventilación ascendente manual para evitar el bloqueo de aire en la membrana. Se suministran estériles y listas para conectarse a una bomba o recipiente de presión (no incluidos).
Las unidades de filtro Steripak™-GP están diseñadas para la filtración a mayor escala y accionada por presión de medios de cultivo tisular con o sin suero. Los filtros son para un solo uso y no se pueden esterilizar en autoclave. Las unidades de filtro están disponibles en dos tamaños; la unidad más pequeña puede filtrar hasta 10 l y la más grande hasta 20 l.
Características y ventajas:
  • Membrana Millipore Express™ PLUS, para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas
  • Un dispositivo de filtración a gran escala impulsado por presión para velocidades de flujo más rápidas agiliza las filtraciones de gran volumen que requieren mucho tiempo
  • Tamaños de capacidad de 10 l y 20 l para obtener las máximas opciones de filtración a escala en el laboratorio
  • Orificio de ventilación manual en la parte superior para evitar el bloqueo de aire
  • Campana de llenado para un entorno de llenado más limpio alrededor de la abertura del frasco del recipiente
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas, preparación de medios, preparación de tampones
Especificaciones
Especificaciones
PES
Estéril
3Pack
Manguera dentada escalonada de 6 mm, campana de llenado
45 °C
10 mL
7,6 cm
SAN
0,22 μm
75 psi en avance, 5 psi en inversa
Manguera dentada escalonada de 6 mm, campana de llenado
113 °F
Filtros para frascos
2,99 in
9,9 cm