Learn More
Merck Unidad de filtro estéril Steripak™-GP
Flujo rápido y alto rendimiento
266.00€ - 326.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | SAN |
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | Estéril |
Includes: Entrada de tubo dentada escalonada de 6 mm (0.25 pulg), salida de tubo dentada escalonada de 6 mm (0.25 pulg) y campana de carga.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10594512
|
Merck
SPGPM10RJ |
10 mL |
266.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10503994
|
Merck
SPGPM20RJ |
1 ml |
326.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Flujo rápido y alto rendimiento
Las unidades de filtración con parte superior de frasco desechable se han diseñado para la filtración por presión a gran escala de medios de cultivo de tejidos con o sin suero.
- Se conectan fácilmente a una bomba de vacío o recipiente a presión
- Utilizan membranas de poliétersulfona (PES) Millipore Express™ de flujo rápido y baja unión de proteínas
- Filtran hasta 20 l
- Estériles
Especificaciones
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
3Pack | |
Manguera dentada escalonada de 6 mm, campana de llenado | |
45 °C | |
2,99 in | |
9,9 cm |
SAN | |
0,22 μm | |
75 psi en avance, 5 psi en inversa | |
Manguera dentada escalonada de 6 mm, campana de llenado | |
113 °F | |
Filtros para frascos | |
7,6 cm |