Learn More
Merck Filtros para parte superior de frascos de vacío estériles Steritop™
Filtre y esterilice rápidamente con un filtro de diámetro de gran tamaño, de 7.3 cm. Las unidades de filtración al vacío estériles para frascos EMD Millipore™ Steritop™ son filtros estériles para la parte superior de frascos de rosca con un tamaño de poro de 0.22 micras para su uso en filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones de ADN, así como para suspensiones de virus.
Marca:  Merck SCGPS05RE
177.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.12400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10064470
  • 197.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtre y esterilice rápidamente con un filtro de diámetro de gran tamaño, de 7,3 cm. Los filtros de vacío estériles acoplables a frascos EMD Millipore Steritop™ son filtros acoplables a frascos roscados y estériles, con un tamaño de poro de micras para su uso en filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones para ADN, así como para suspensiones de virus.
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato, listo para su uso. El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre, junto con su perfil equilibrado, mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar estrechas. Además, el práctico etiquetado y embalaje facilita la apertura y la localización de cada dispositivo. El fondo del matraz receptor está ligeramente ahuecado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puede utilizar los dispositivos para parte superior de frascos Steritop™ en su propio frasco o recipiente de captura estéril.
Características y ventajas
  • La membrana Millipore Express™ PLUS le ayuda a obtener caudales más rápidos y niveles bajos de unión de proteínas y a minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento y los costes posteriores
  • Membrana Durapore™ para la unión de proteínas ultrabaja para una absorción y pérdida de proteínas mínimas
  • El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que el almacenamiento, la apertura y el seguimiento de los dispositivos sean fáciles y eficientes
  • La base estable y el diseño de fácil agarre del dispositivo Stericup™ permiten a cualquier usuario realizar cómodamente todas las fases del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar
  • La parte inferior rebajada de los matraces receptores Stericup permite apilar fácilmente los matraces en espacios refrigerados
  • Aplicaciones
    Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l); filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas
Especificaciones
Especificaciones
Transparente con adaptador azul
Express PLUS™
Poliestireno
0,22 μm
40 cm2
Embudo de 500 ml
Rosca de 33 mm
113 °F
Filtros para frascos
5,8 in
4,9 in
12,5 cm
Cuello de frasco de 3,3 cm
Poliestersulfona (PES)
Estéril
Esterilizar aditivos y medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas
12Pack
Rosca de 33 mm
45 °C
1 L
14,8 cm
12,5 cm
7,3 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions