Learn More
Merck Filtros para parte superior de frascos de vacío estériles Steritop™
Filtre y esterilice rápidamente con un filtro de diámetro de gran tamaño, de 7.3 cm. Las unidades de filtración al vacío estériles para frascos EMD Millipore™ Steritop™ son filtros estériles para la parte superior de frascos de rosca con un tamaño de poro de 0.22 micras para su uso en filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones de ADN, así como para suspensiones de virus.
143.00€ - 197.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 40 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilizar aditivos y medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas |
Product Code | Brand | Incluye | Material (membrana) | Ajuste de la salida | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Incluye | Material (membrana) | Ajuste de la salida | Price | Quantity & Availability | |||
10379540
|
Merck
SCGPS01RE |
Embudo de 150 ml | Poliestersulfona (PES) | Rosca de 33 mm |
143.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10064470
|
Merck
SCGPS05RE |
Embudo de 500 ml | Poliestersulfona (PES) | Rosca de 33 mm |
197.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10116430
|
Merck
SCGPS02RE |
Embudo de 250 ml | Poliestersulfona (PES) | Rosca de 33 mm |
152.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Filtre y esterilice rápidamente con un filtro de diámetro de gran tamaño, de 7,3 cm. Los filtros de vacío estériles acoplables a frascos EMD Millipore Steritop™ son filtros acoplables a frascos roscados y estériles, con un tamaño de poro de micras para su uso en filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones para ADN, así como para suspensiones de virus.
- Tamaño de poro de 0.22 μm apto para células madre
- Embudos de poliestireno graduados disponibles en capacidades de 150, 250, 500 y 1,000 ml
- Esterilizadas mediante radiación gamma con rosca de embudo abombada para mantener la esterilidad
- Se adaptan a tamaños de cuello de frascos de vidrio de 33 y 45 mm
- Sin frascos receptores
- Membrana de poliétersulfona (PES) Millipore Express™ Plus para caudal rápido y bajo nivel de unión a proteínas (la membrana de PES de 0.1 μm también resulta muy útil para eliminar micoplasma)
- Membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para el nivel de unión más bajo a proteínas
Specifications
Poliestireno | |
Estéril | |
Esterilizar aditivos y medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas | |
45 °C | |
12,5 cm |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
113 °F | |
4,9 in | |
7,3 cm |