Learn More
Merck Dispositivos de filtro por presión estériles Sterivex™
Minimice el riesgo de contaminación en la solución filtrada gracias al diseño de dispensación directa. Los dispositivos estériles accionados por presión Sterivex son unidades listas para usar que filtran soluciones con volúmenes de 100 a 2000 ml. Disponibles en una gran variedad de accesorios, tamaños de poro y tipo de membrana.
255.00€ - 722.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Conectores | Luer-Lock hembra con ventilación anterior |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 10 cm2 |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Ajuste de la salida | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Ajuste de la salida | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10490581
|
Merck
SVGP01015 |
PES | 0,22 μm | Boquilla macho | 15/paq. |
348.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10470391
|
Merck
SVGPB1010 |
PES | 0,22 μm | Campana de llenado | 10/paq. |
255.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10186370
|
Merck
SVGP01050 |
PES | 0,22 μm | Boquilla macho | 50/paq. |
722.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10589212
|
Merck
SVGPL10RC |
PES | 0,22 μm | Luer Lock macho | 15/paq. |
358.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10471351
|
Merck
SVHV010RS |
PVDF | 0,45 μm | Boquilla macho | 50/paq. |
678.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10430971
|
Merck
SVGV010RS |
PVDF | 0,22 μm | Boquilla macho | 50/paq. |
628.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10034470
|
Merck
SVHV01015 |
PVDF | 0,45 μm | Boquilla macho | 15/paq. |
317.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10519012
|
Merck
SVGV01015 |
PVDF | 0,22 μm | Boquilla macho | 15/paq. |
317.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10258280
|
Merck
SVGVB1010 |
PVDF | 0,22 μm | Campana de llenado | 10/paq. |
257.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10616361
|
Merck
SVGVL10RC |
PVDF | 0,22 μm | Luer Lock macho | 15/paq. |
311.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10319880
|
Merck
SVHVB1010 |
PVDF | 0,45 μm | Campana de llenado | 10/paq. |
257.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10626361
|
Merck
SVHVL10RC |
PVDF | 0,45 μm | Luer Lock macho | 15/paq. |
399.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Minimice el riesgo de contaminación en la solución filtrada gracias al diseño de dispensación directa. Los dispositivos estériles accionados por presión Sterivex son unidades listas para usar que filtran soluciones con volúmenes de 100 a 2000 ml. Disponibles en una gran variedad de accesorios, tamaños de poro y tipo de membrana.
- Las unidades de filtro Sterivex funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión. Eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
- Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Los dispositivos están disponibles con diferentes conexiones de salida (consulte la tabla).
- Las unidades de filtro Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml, según el tipo de membrana que se utilice en el dispositivo. Se ofrece una selección de tres membranas diferentes.
- Esterilice los volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml con unidades de filtro Sterivex™; accionadas por presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizada en el dispositivo). Con tres opciones de membrana diferentes y una gran variedad de opciones de conexión de salida, Sterivex™; los filtros pueden adaptarse prácticamente a cualquier flujo de trabajo y dispensarse en casi cualquier contenedor de almacenamiento. Los filtros Sterivex™; funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión y eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
Características& y ventajas:
- Funciona con una gran variedad de dispositivos de presión, como jeringas, bombas peristálticas y recipientes a presión
- Está disponible con varios tipos de membrana para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
10 cm2 | |
Flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas | |
45 °C |
Luer-Lock hembra con ventilación anterior | |
Estéril | |
≥ 650 ml/min (a 0,7 bar 25 °C) | |
113 °F | |
Filtros para frascos |