Learn More
Merck Membrana de ultrafiltración YM
Membranas de alta recuperación para células con agitación
Marca: Merck 14442AM
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Tasa de recuperación elevada de las muestras• Recomendado para soluciones diluidas y muestras hidrófobas
• Ultracel YM
Especificaciones
Adsorción | |
NMWL 100.000 | |
41,8 cm2 | |
Paquete de 10 | |
2,99 in |
Celulosa regenerada o copolímero de PVC | |
YM-100 | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
Disco de ultrafiltración | |
7,6 cm |