Learn More
Merck Membrana de ultrafiltración YM
Membranas de alta recuperación para células con agitación
351.00€ - 975.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Adsorción |
---|---|
MWCO | NMWL 100.000 |
Código de filtro | YM-100 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
Cantidad | Paquete de 10 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de filtración | Material | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de filtración | Material | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10605771
|
Merck
14422AM |
4,45 cm | 13,4 cm2 | Celulosa regenerada o copolímero de PVC | NMWL 100.000 |
600.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10722551
|
Merck
14432 |
6,35 cm | 28,7 cm2 | Celulosa regenerada | NMWL 100.000 |
830.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10441161
|
Merck
14442AM |
7,6 cm | 41,8 cm2 | Celulosa regenerada o copolímero de PVC | NMWL 100.000 |
975.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10702381
|
Merck
14412 |
2,5 cm | 4,1 cm2 | Celulosa regenerada | NMWL 100.000 |
351.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Tasa de recuperación elevada de las muestras• Recomendado para soluciones diluidas y muestras hidrófobas
• Ultracel YM
Especificaciones
Adsorción | |
YM-100 | |
Paquete de 10 |
NMWL 100.000 | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
Disco de ultrafiltración |