Learn More
Merck Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-CL con membrana Durapore™
Preparación de muestras rápida y cómoda; volúmenes de retención muy bajos (10 μl)
Marca:  Merck UFC40GV0S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10310462
  • 510.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Preparación de muestras rápida y cómoda; volúmenes de retención muy bajos (10 μl)
Los dispositivos centrífugos Ultrafree™-MC (0,5 ml) y Ultrafree™-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se utilizan para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas. Estos dispositivos están disponibles en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 μm) para una filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible. También hay disponibles unidades preesterilizadas. Se utiliza con rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y tubos de 15 ml (–CL).•Cinco tamaños de poro diferentes de 0,1 a 5,0μm •También hay disponibles unidades preesterilizadas •Filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible •Se utiliza con rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml Aplicaciones•Eliminación de partículas y precipitados de soluciones acuosas y algunas muestras basadas en disolventes •Ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Durapore
Estéril
Polipropileno
50 paq.
2 mL
77 mm
16,3 mm
0,22 μm
0,8 cm2
5000 xG
Filtros para centrífuga
3,03 in
0,64 in