Learn More
Merck Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-CL con membrana Durapore™
Preparación de muestras rápida y cómoda; volúmenes de retención muy bajos (10 μl)
281.00€ - 860.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Durapore |
Área de filtración | 0,8 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Fuerza máx. | 5000 xG |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10309550
|
Merck
UFC40GV25 |
Amarillo | 0,22 μm | 25 paq. |
281.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10310462
|
Merck
UFC40GV0S |
Amarillo | 0,22 μm | 50 paq. |
510.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10678071
|
Merck
UFC40HV00 |
Rojo | 0,45 μm | 100/paq. |
860.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10319550
|
Merck
UFC40GV00 |
Amarillo | 0,22 μm | 100/paq. |
860.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10186330
|
Merck
UFC40VV00 |
Naranja | 0,1 μm | 100/paq. |
860.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Preparación de muestras rápida y cómoda; volúmenes de retención muy bajos (10 μl)
Eliminación de partículas o de precipitados en las soluciones acuosas• Membrana filtrante de PVDF Durapore o PTFE hidrófilo
• Tubo Ultrafree-CL estéril
• Ultrafree-CL
Especificaciones
Sí | |
0,8 cm2 | |
5000 xG | |
2 mL | |
77 mm | |
16,3 mm |
Durapore | |
Polipropileno | |
Filtros para centrífuga | |
3,03 in | |
0,64 in |