Learn More
Merck Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga. Los dispositivos de filtración centrífuga EMD Millipore Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos. Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
Marca:  Merck UFC30DV25
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014370
  • 230.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga.Los dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos.Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
  • Filtros desechables de un solo uso utilizados para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas
  • Se puede utilizar en rotores de ángulo fijo
  • Filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible
  • Ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Morado
Durapore
No estéril
Polipropileno
25 paq.
0,5 mL
45 mm
10,6 mm
0,65 μm
0,2 cm2
12000 xG
Filtros para centrífuga
1,77 in
0,42 in