Learn More
Merck Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga. Los dispositivos de filtración centrífuga EMD Millipore Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos. Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
230.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Durapore |
Área de filtración | 0,2 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Fuerza máx. | 12000 xG |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Esterilidad | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10558052
|
Merck
UFC30DV00 |
Morado | 0,65 μm | No estéril | 100/paq. |
700.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10228490
|
Merck
UFC30GV0S |
Amarillo | 0,22 μm | Estéril | 50 paq. |
400.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10014370
|
Merck
UFC30DV25 |
Morado | 0,65 μm | No estéril | 25 paq. |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10217860
|
Merck
UFC30GV00 |
Amarillo | 0,22 μm | No estéril | 100/paq. |
743.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10447601
|
Merck
UFC30DV0S |
Morado | 0,65 μm | Estéril | 50 paq. |
419.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10166760
|
Merck
UFC30GV25 |
Amarillo | 0,22 μm | No estéril | 25 paq. |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10390211
|
Merck
UFC30HV00 |
Rojo | 0,45 μm | No estéril | 100/paq. |
710.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10330171
|
Merck
UFC30HV25 |
Rojo | 0,45 μm | No estéril | 25 paq. |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10116240
|
Merck
UFC30HVNB |
Rojo | 0,45 μm | No estéril | 250 paq. |
1665.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10472121
|
Merck
UFC30GVNB |
Amarillo | 0,22 μm | No estéril | 250 paq. |
1575.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10310221
|
Merck
UFC30SV00 |
Verde oscuro | 5 μm | No estéril | 100/paq. |
710.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10656921
|
Merck
UFC30VV25 |
Naranja | 0,1 μm | No estéril | 25 paq. |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10257950
|
Merck
UFC30VV00 |
Naranja | 0,1 μm | No estéril | 100/paq. |
705.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga.Los dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos.Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
Ideales para la preparación de muestras, la eliminación de precipitados/partículas y la purificación de soluciones acuosas y muestras basadas en disolventes- Logre una recuperación máxima con un alto grado de pureza para volúmenes de hasta 0.5 ml
- Minimice la manipulación de muestras para evitar pérdidas significativas de material valioso
- Bajo volumen de retención (10 μl) de muestra que permite las más altas recuperaciones
- Codificación por colores para identificar fácilmente el tipo de membrana y el tamaño de poro
- Componentes de polipropileno con juntas tóricas de silicona
- No se usan adhesivos en el montaje
- Baja fijación de proteínas
- El inserto de filtro encaja en tubos para microcentrífuga estándar de 0.5 ml
Especificaciones
Sí | |
0,2 cm2 | |
12000 xG | |
0,5 mL | |
45 mm | |
10,6 mm |
Durapore | |
Polipropileno | |
Filtros para centrífuga | |
1,77 in | |
0,42 in |