Learn More
Merck Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga. Los dispositivos de filtración centrífuga EMD Millipore Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos. Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
Marca: Merck UFC30DV0S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Prepare y purifique muestras de microcentrífuga.Los dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ permiten la preparación rápida y cómoda de muestras de volúmenes de retención muy bajos.Disponibles en versión estéril y no estéril y en una gran variedad de tamaños de poro.
- Filtros desechables de un solo uso utilizados para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas
- Se puede utilizar en rotores de ángulo fijo
- Filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible
- Ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
Especificaciones
Morado | |
Durapore | |
Estéril | |
Polipropileno | |
50 paq. | |
0,5 mL | |
45 mm | |
10,6 mm |
Sí | |
0,65 μm | |
0,2 cm2 | |
12000 xG | |
Filtros para centrífuga | |
1,77 in | |
0,42 in |