Learn More
BD Jeringas
Combina un rendimiento óptimo con impacto medioambiental reducido. La jeringa de tres piezas BD™ Emerald™ es una jeringa para uso general que contiene hasta un 30 % menos de material que otras jeringas para minimizar los residuos. Las jeringas incorporan una conexión Luer montada en el centro y no tienen aguja.
Marca: BD 302986
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Combina un rendimiento óptimo y un impacto medioambiental reducido
- Fabricada en una planta de producción de energía renovable
- El plástico transparente permite ver fácilmente el contenido
- Pistón tapador de color verde y presión de carcasa grabada para una administración segura y precisa
- El tope del pistón sólido evita que se expulse de manera accidental la varilla
- Varilla diseñada para un agarre cómodo y estable durante el uso
- Agarre de pulgar con estructura para un agarre seguro durante la administración
Especificaciones
Marcado CE, conformidad con ISO 7886-1 e ISO 549 | |
Uso general y aplicaciones de presión | |
0,1 ml | |
3 ml | |
Sí |
Transparente con pistón tapador de color verde | |
Jeringa de 3 piezas | |
100/paq. | |
Luer céntrico |