Learn More
BD Jeringas
Combina un rendimiento óptimo con impacto medioambiental reducido. La jeringa de tres piezas BD™ Emerald™ es una jeringa para uso general que contiene hasta un 30 % menos de material que otras jeringas para minimizar los residuos. Las jeringas incorporan una conexión Luer montada en el centro y no tienen aguja.
12.04€ - 412.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15285083
|
BD
307727 |
2 ml | 0,1 ml |
40.95€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15275083
|
BD
302986 |
3 ml | 0,1 ml | N/A | |||||
15295083
|
BD
307731 |
5 ml | 0,2 ml | N/A | |||||
15691499
|
BD
307731 |
5 ml | 0,2 ml |
412.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15205093
|
BD
307736 |
10 ml | 0,2 ml |
13.85€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Combines optimum performance and reduced environmental impact
- Manufactured in a production plant powered by renewable energy
- Crystal clear plastic allows for easy viewing of the contents
- Green-colored piston crown and engraved shell pressure for precise and safe dosage
- Robust piston stop prevents the rod from accidentally being knocked out
- Rod designed for stable and comfortable grip during use
- Thumb grip with the structure for secure grip during administration
Especificaciones
Sí |