Learn More
Rogo Sampaic™ Kit de disección vacío
Marca:  Rogo Sampaic™ FMQ006
Código de producto. 11758551
  • 53.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
28 cm
1 unidad
Kit de disección vacío
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Rogo Sampaic™ Kit de disección vacío > Longitud: 28cm