Learn More
IBA Lifesciences Columnas de centrifugación vacías; 50 columnas
Columnas de centrifugación vacías para una purificación de proteínas rápida con Strep-Tactin™XT 4Flow™ de alta capacidad.
Marca: IBA Lifesciences 2-5150-050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las columnas de centrifugación vacías son ideales para la purificación rápida de la proteína de volúmenes de muestra pequeños.
- Se suministran con fritas insertadas (tamaño de malla de 10 μm), tapones de rosca y tapones a presión compatibles con tubos de reacción de 1,5 ml o 2,0 ml convencionales.
- La frita de la parte inferior de la columna garantiza que la resina permanezca en la columna de centrifugación mientras que la muestra o el tampón se desplazan rápidamente durante el proceso de centrifugación.
- El volumen de llenado máximo es de 700 μl.
- Las columnas de centrifugación vacías se suministran sin resina y sin tampón de purificación para facilitar una aplicación específica del cliente y un diseño experimental, por ejemplo, si se requieren condiciones de tampón específicas.
- Para la purificación de proteínas de fusión de Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™, se recomienda la combinación con resina de alta capacidad Strep-Tactin™XT 4Flow™.
Especificaciones
Purificación de proteínas | |
máx. 700 μl | |
Afinidad, resina de agarosa |
50 columnas | |
Columna de centrifugación |
Título del producto
IBA Lifesciences Columnas de centrifugación vacías; 50 columnas > Columnas de centrifugación vacías; tipo de columna:Afinidad, resina de agarosa; volumen de muestra:máx. 700 μl
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido