Learn More
Karl Hecht™ Digital Interval Timer
Quartz-controlled, multi-function timer. Karl Hecht™ Digital Interval Timer is designed with a crisp LCD display panel.
Marca: Karl Hecht™ 41977030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Silver exterior color.
- LCD display: 4 digits showing minutes and seconds.
- Programmable up to 99 minutes, 59 seconds.
- Counts down in seconds.
- Alarm sounds for 30 seconds.
- Memory recall function.
- Individual settings for minutes and seconds.
- Magnetic back.
- Includes battery.
Especificaciones
99 min. 59 sec. | |
LCD | |
Magnetic back |
For 30 sec. | |
LR44 |
Título del producto
Karl Hecht™ Digital Interval Timer > Timer range: Up to 99min, 59s
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido