Learn More
Thermo Scientific™ Antorcha de plasma con tolerancia mejorada de la matriz (EMT) para los sistemas de ICP-OES de la serie iCAP™
Logre un mantenimiento sencillo y sistemático mediante el diseño exclusivo de la antorcha de plasma con EMT de Thermo Scientific™ para los sistemas de ICP-OES de la serie iCAP™.
413.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12794868
|
Thermo Scientific™
842312051841 |
Antorcha EMT Duo para sistemas ICP-OES iCAP serie 7000 |
413.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Logre un mantenimiento sencillo y sistemático mediante el diseño exclusivo de la antorcha de plasma con EMT de Thermo Scientific™ para los sistemas de ICP-OES de la serie Thermo Scientific™ iCAP™. La antorcha encaja rápidamente y se puede quitar en unos pocos segundos.
Rendimiento mejorado gracias a los accesorios avanzadosOfrecemos diseños de antorcha específicos para las vistas de plasma radial y axial, que incluyen:
- Antorcha radial con EMT para sistemas de visión únicamente radial
- Antorcha dual con EMT para sistemas de visión radial y axial (dual)