Learn More
Oxoid UK Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
125ml Sirop – screw cap bottle
Marca: Oxoid UK BO1156M
58.38 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Especificaciones
Enterobacterias | |
EP/USP/JP/BP | |
Reino Unido | |
Medios en frasco | |
Paquete |
ARTG | |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios preparados | |
Caldo de enriquecimiento para enterobacterias | |
10 × 100 ml |