missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxoid UK Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
125ml Sirop – screw cap bottle
61.61€ - 66.00€
Especificaciones
Especie | Enterobacterias |
---|---|
ATCC® | ARTG |
Certificaciones/conformidad | EP/USP/JP/BP |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
País de origen | Reino Unido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12693458
|
Oxoid UK
BO1156J |
10 x 90 mL |
61.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12503946
|
Oxoid UK
BO1156M |
10 × 100 ml |
66.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Especificaciones
Enterobacterias | |
EP/USP/JP/BP | |
Reino Unido | |
Medios en frasco | |
Paquete |
ARTG | |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios preparados | |
Caldo de enriquecimiento para enterobacterias |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 6-12 meses