Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca: Sartorius BCA324I-1S
4051.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Internal | |
Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB | |
320 g | |
0,1 mg | |
Balanza analítica electrónica | |
Balance | |
0,2 A | |
Class I |
Certificado CE, CSA para Canadá | |
Con calibración interna | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, acero inoxidable | |
≤1,5 s | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |