Learn More
Sartorius Balanzas analíticas Entris™ II Advanced con verificación específica del país
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
3670.00€ - 4665.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
---|---|
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB |
Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
Legibilidad | 0,1 mg |
Material | Vidrio, PBT, acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16685683
|
Sartorius
BCA64I-1CEU |
60 g | Verificado |
3670.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16626243
|
Sartorius
BCA124I-1CEU |
120 g | Verificado |
3775.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16635653
|
Sartorius
BCA224I-1CEU |
220 g | Verificado |
4060.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16626253
|
Sartorius
BCA324I-1CEU |
320 g | Verificado |
4665.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, acero inoxidable | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB | |
0,1 mg | |
Balanza analítica electrónica | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Balanzas analíticas Entris™ II Advanced con verificación específica del país