Learn More
-
-
-
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
Sartorius Balanzas analíticas Entris™ II Advanced con verificación específica del país
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca: Sartorius BCA324I-1CEU
4431.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE | |
Verificado | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, acero inoxidable | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB | |
320 g | |
0,1 mg | |
Balanza analítica electrónica | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test