Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Envirochek™ Polyester HV Sampling Capsule
Envirochek™ HV capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts.
257.00€ - 4640.00€
Especificaciones
Descripción | Adhesivo de uretano |
---|---|
Material (membrana) | Hilado de polipropileno |
Tamaño de poro | 1 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 1300 cm2 |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17174221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12099 |
1 unidad |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17164221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12098 |
25/paq., en bolsas individuales |
4640.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from up to 50 L of water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
Especificaciones
Adhesivo de uretano | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
Manguera dentada recta |
Hilado de polipropileno | |
No estéril | |
Policarbonato |