Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de filtro
Con un filtro único de dos fases, el filtro ep Dualfilter T.I.P.S ofrece la máxima protección de la pipeta y la muestra para evitar una contaminación accidental que pase desapercibida.
Marca: Eppendorf™ 0030078829
Detalles adicionales : Peso : 1.18100kg
Descripción
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Las puntas de filtro ofrecen la máxima protección de las pipetas y las muestras contra la contaminación accidental e involuntaria
- Con un exclusivo filtro bifásico, las puntas de filtro EP Dualfilter T.I.P.S. ofrecen la máxima protección de la pipeta y la muestra contra la contaminación involuntaria e involuntaria
- Con una dinámica de flujo definida, baja humectación y alta estabilidad térmica, están certificados como libres de pirógenos y limpios de PCR
- Dos capas de filtro proporcionan doble protección contra aerosoles y biomoléculas para proteger la pipeta y la muestra
- Libres de aditivos que inhiban la PCR, proporcionan unos resultados finales fiables
- La inspección continua de cada lote de producción por parte de un laboratorio independiente garantiza una alta pureza y calidad
- También está disponible el certificado de eficiencia del filtro de acuerdo con EN1822
- Diseño de gradilla delgado y moderno con tapa recerrable
- Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
Especificaciones
2 μl a 20 μl | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Gradilla | |
960 puntas | |
10 gradillas de 96 puntas | |
Cojín de aire | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | |
960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | |
Consumibles | |
Amarillo | |
ep Dualfilter T.I.P.STM |