Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de filtro
Con un filtro único de dos fases, el filtro ep Dualfilter T.I.P.S ofrece la máxima protección de la pipeta y la muestra para evitar una contaminación accidental que pase desapercibida.
53.80€ - 235.00€
Código de producto | Marca | Declaraciones de limpieza | Volumen (métrico) | Código de color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Declaraciones de limpieza | Volumen (métrico) | Código de color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16462265
|
Eppendorf™
0030078616 |
PCR Clean and Sterile | De 0,1 ml a 5 ml | Morado | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
108.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16472265
|
Eppendorf™
0030078624 |
PCR Clean and Sterile | De 0,2 a 5 ml | Color morado | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
107.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16455264
|
Eppendorf™
0030078586 |
PCR Clean and Sterile | De 0,25 ml a 2,5 ml | Rojo | 240 Tips (5 Racks x 48 Tips) |
53.80€
paquete de 240 |
|
||
16472255
|
Eppendorf™
0030078500 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 μl a 10 μl | Gris oscuro | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16482255
|
Eppendorf™
0030078519 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 μl a 10 μl | Gris medio | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16492255
|
Eppendorf™
0030078527 |
PCR Clean and Sterile | 0,5 μl a 20 μl | Gris claro | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16402265
|
Eppendorf™
0030078535 |
PCR Clean and Sterile | 2 μl a 20 μl | Amarillo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16412265
|
Eppendorf™
0030078543 |
PCR Clean and Sterile | 2 μl a 100 μl | Amarillo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16422265
|
Eppendorf™
0030078551 |
PCR Clean and Sterile | 2 μl a 200 μl | Amarillo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16432265
|
Eppendorf™
0030078560 |
PCR Clean and Sterile | 20 μl a 300 μl | Naranja | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16442265
|
Eppendorf™
0030078578 |
PCR Clean and Sterile | 50 μl a 1000 μl | Azul | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
213.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16452265
|
Eppendorf™
0030078594 |
PCR Clean and Sterile | 50 μl a 1250 μl | Verde oscuro | 480 Tips (5 Racks x 96 Tips) |
110.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10029212
|
Eppendorf™
0030077598 |
PCR Clean | 1000 μl a 10000 μl | Turquesa | 100 Tips, Individually Packed |
88.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16402285
|
Eppendorf™
0030078810 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 0,1 μl a 10 μl | Gris medio | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
231.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16412285
|
Eppendorf™
0030078829 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 μl a 20 μl | Amarillo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16422285
|
Eppendorf™
0030078837 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 μl a 200 μl | Amarillo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16432285
|
Eppendorf™
0030078845 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 50 μl a 1000 μl | Azul | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
235.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Las puntas de filtro ofrecen la máxima protección de las pipetas y las muestras contra la contaminación accidental e involuntaria
- Dos capas de filtro proporcionan una protección dual contra aerosoles1) y biomoléculas para proteger su pipeta y muestra
- Libre de aditivos inhibidores de la PCR, lo cual permite unos resultados fiables en fases posteriores
- Disponibles en el grado de pureza PCR clean/Sterile (estériles y libres de pirógenos)
- La inspección continua de cada lote de producción por un laboratorio independiente garantiza una alta calidad y pureza
- Certificados específicos de lotes disponibles en
- Certificado de la eficiencia de filtración según la norma EN 1822 disponible en
- Moderno diseño de rack delgado con tapa que se puede volver a cerrar
- Sostenibilidad mejorada gracias a un consumo de polipropileno por bastidor reducido
1) Un aerosol es un coloide de partículas sólidas finas o gotas de líquido en el aire u otro gas.
Especificaciones
Con filtro | |
Turquesa | |
Gradilla |