Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de filtro
Con un filtro único de dos fases, el filtro ep Dualfilter T.I.P.S ofrece la máxima protección de la pipeta y la muestra para evitar una contaminación accidental que pase desapercibida.
Marca:  Eppendorf™ 0030078594
104.00 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.23500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16452265
  • 110.00€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Las puntas de filtro ofrecen la máxima protección de las pipetas y las muestras contra la contaminación accidental e involuntaria
  • Un filtro bifásico exclusivo ofrece la máxima protección de la pipeta, la muestra frente a la contaminación accidental y inadvertida
  • Con una dinámica de flujo definida, baja humectación y alta estabilidad térmica, están certificados como libres de pirógenos y limpios de PCR
  • Dos capas de filtro proporcionan doble protección contra aerosoles y biomoléculas
  • Libres de aditivos que inhiban la PCR, proporcionan unos resultados finales fiables
  • La inspección continua de cada lote de producción por parte de un laboratorio independiente garantiza una alta pureza y calidad
  • Certificado de eficiencia del filtro conforme a EN 1822
  • Diseño de gradilla delgado y moderno con tapa recerrable
  • Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
Especificaciones
Especificaciones
50 μl a 1250 μl
Estéril
Not Autoclavable
103 mm
Gradilla
480 Tips (5 Racks x 96 Tips)
Consumibles
Verde oscuro
ep Dualfilter T.I.P.STM
Con filtro
Transparente
4.1 in.
PCR Clean and Sterile
Extended Length
480 puntas
5 gradillas de 96 puntas
Air-cushion System