Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de filtro
Con un filtro único de dos fases, el filtro ep Dualfilter T.I.P.S ofrece la máxima protección de la pipeta y la muestra para evitar una contaminación accidental que pase desapercibida.
Marca: Eppendorf™ 0030078586
51.11 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.13000kg
Descripción
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Las puntas de filtro ofrecen la máxima protección de las pipetas y las muestras contra la contaminación accidental e involuntaria
- Un filtro bifásico exclusivo ofrece la máxima protección de la pipeta, la muestra frente a la contaminación accidental y inadvertida
- Con una dinámica de flujo definida, baja humectación y alta estabilidad térmica, están certificados como libres de pirógenos y limpios de PCR
- Dos capas de filtro proporcionan doble protección contra aerosoles y biomoléculas
- Libres de aditivos que inhiban la PCR, proporcionan unos resultados finales fiables
- La inspección continua de cada lote de producción por parte de un laboratorio independiente garantiza una alta pureza y calidad
- Certificado de eficiencia del filtro conforme a EN 1822
- Diseño de gradilla delgado y moderno con tapa recerrable
- Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
Especificaciones
De 0,25 ml a 2,5 ml | |
Estéril | |
Not Autoclavable | |
115 mm | |
Gradilla | |
240 puntas | |
5 gradillas de 48 puntas | |
Air-cushion System | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
4.5 in. | |
PCR Clean and Sterile | |
240 Tips (5 Racks x 48 Tips) | |
Consumibles | |
Rojo | |
ep Dualfilter T.I.P.STM |