Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE
163.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- ND24
- 24-400
- Vidrio
- Transparente
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Silicona natural/PTFE | |
27,5 mm | |
40 ml | |
24-400 | |
Tapón de rosca | |
1ª clase hidrolítica |
Transparente | |
Vidrio | |
COT (EPA) | |
Polipropileno | |
95 mm |