Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
Marca:  Fisherbrand™ 24 14 1278
143.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12980991
  • 217.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ND24
  • 24-400
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silicona blanca/PTFE beige
27,5 mm
60 ml
24-400
Tapón de rosca
1ª clase hidrolítica
Transparente
Vidrio
COT (EPA)
Polipropileno
140 mm