Learn More
Agilent BioTek Espectrofotómetro de microplacas Epoch 2, diagnóstico in vitro (IVD)
GREENER_CHOICE
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Para uso diagnóstico in vitro.
Marca:  Agilent BioTek EPOCH2TS-SI
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17257809
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El espectrofotómetro de microplacas BioTek Epoch 2 ofrece un excelente rendimiento para las mediciones de absorbancia UV-Vis.Las mediciones se pueden realizar en microplacas de 6 a 384 pocillos, en cubetas y en muestras de microvolúmenes con la placa de microvolumen Take3 disponible.El gran intervalo de longitudes de onda permite aplicaciones desde el ácido nucleico y la cuantificación de proteínas en los ensayos con baja absorbancia UV hasta las longitudes de onda más altas de los ensayos de crecimiento microbiano
Epoch 2 es fácil de usar y la interfaz de pantalla táctil opcional facilita la selección de protocolos predefinidos o la posibilidad de definir programas personalizados.Los modos de criterios de valoración, cinética, barrido espectral y barrido de área de pocillos, además de incubación y agitación, permiten un amplio abanico de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fotodiodo
96 wells: 8 sec., 384 wells: 14 sec.
CE and TUV marked. RoHS compliant.
22 in
Touchscreen only
De 200 a 999 nm, incrementos de 1 nm
Xenon Flash Lamp
±2 nm
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas para ensayos ELISA y de crecimiento microbiano
50/60 Hz
EPOCH2TS