Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Marca: Eppendorf™ 0030089820
133.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes.Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Combitips Advanced sustituye a Combitips Plus. Al funcionar según el principio de desplazamiento positivo, estos siempre dispensan el volumen correcto deseado, independientemente de la densidad del líquido y sus características de flujo. El trabajo con líquidos radiactivos, agresivos, tóxicos o infecciosos también resulta más seguro gracias al pistón herméticamente sellado que evita la contaminación por aerosoles. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
- Ideal para usar con todos los repetidores Eppendorf™
- Los nueve tamaños ofrecen una gama de volúmenes máxima con dispensación individual de 0,1 a 50 ml
- La geometría del embudo evita daños en los guantes y garantiza un manejo cómodo
- El diseño alargado permite a los usuarios vaciar completamente todos los tubos de laboratorio estándar
- Permite operar con una sola mano; la caja dispensadora de fácil acceso dispensa cómodamente a través de un conducto
- Realizan el reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
- El diseño 3D del borde superior permite un reconocimiento sencillo
- Grado de pureza: Limpio para PCR: divididos en 4 bolsas que se pueden volver a cerrar (25 puntas por bolsa), se garantiza un almacenamiento sin polvo
- Grados de pureza adicionales disponibles: calidad estándar Eppendorf o Biopur™ (Núms. de cat. 13-683-700 y 13-683-726.
Ideal para una amplia gama de aplicaciones, como ELISA, RIA, preparación de PCR y preparación general de muestras u otras tareas de pipeteo en serie.
Especificaciones
10 ml | |
Crystal | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni ADN | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Punta | |
Single-use | |
CombiTips™ Advanced™ | |
PCR Ready |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Bulk, Bagged | |
100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.) | |
Naranja | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Polipropileno |