Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
144.58€ - 184.74€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Crystal |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni ADN |
Formato | Bulk, Bagged |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12674607
![]() |
Eppendorf™
0030089774 |
0,2 ml |
150.36€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12664607
![]() |
Eppendorf™
0030089766 |
0,1 ml |
144.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12684607
![]() |
Eppendorf™
0030089782 |
0,5 ml |
144.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12694607
![]() |
Eppendorf™
0030089790 |
1 ml |
150.36€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12614617
![]() |
Eppendorf™
0030089820 |
10 ml |
144.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12624617
![]() |
Eppendorf™
0030089812 |
5 ml |
144.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12604617
![]() |
Eppendorf™
0030089804 |
2,5 ml |
144.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12644617
![]() |
Eppendorf™
0030089847 |
50 ml |
184.74€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12634617
![]() |
Eppendorf™
0030089839 |
25 ml |
172.69€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Combitips advanced sustituye a Combitips plus. Al funcionar según el principio de desplazamiento positivo, siempre administran el volumen deseado, independiente de la densidad del líquido y sus características de flujo. El trabajo con líquidos radiactivos, agresivos, tóxicos o infecciosos también resulta más seguro gracias al pistón herméticamente sellado que evita la contaminación por aerosoles. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
- Ideales para su uso con todos los Eppendorf Repeaters™
- Los nueve tamaños ofrecen un intervalo máximo de volúmenes de dispensación individual de 0.1 a 50 ml
- La geometría en embudo evita daños en los guantes y garantiza un cómodo manejo
- El diseño alargado permite a los usuarios vaciar completamente todos los tubos estándar de laboratorio
- Permiten el funcionamiento con una sola mano; la caja dispensadora de fácil acceso dispensa cómodamente a través de un canal
- Realizan un reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
- El diseño 3D del borde superior permite un fácil reconocimiento
- Grado de pureza: calidad de grado PCR: el fraccionamiento en 4 bolsas resellables (25 puntas por bolsa) garantiza un almacenamiento sin polvo
- Hay disponibles grados de pureza adicionales: calidad Eppendorf estándar o Biopur™ (n.º de cat. RS 13-683-700 hasta 726)
Ideal para una variedad de aplicaciones, como ELISA, RIA, configuración de PCR y preparación general de muestras u otras tareas de pipeteo en serie.
Especificaciones
No estéril | |
No Autoclavable | |
Bulk, Bagged | |
100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.) | |
Single-use | |
CombiTips™ Advanced™ | |
PCR Ready |
Crystal | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni ADN | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Punta | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Polipropileno |